2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 132 EUR
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole 97%
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: 44318 °C
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196818
CAS nummer: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II