3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 22 EUR
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Smeltpunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659517
CAS nummer: 15862-50-7