5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 312 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659518
CAS nummer: 53242-18-5