5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8427-10G OR8427-5G
APOSOR8427-10GEA 154 EUR
APOSOR8427-10G APOSOR8427-5G
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine 95%
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039980
CAS nummer: 164513-39-7