2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 22 EUR
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095219
CAS nummer: 22282-96-8