3,5-Dichlorobenzaldehyde, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 43.8 EUR
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde, Technical Grade
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Kookpunt: 235…240 °C
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003352
CAS nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8 II