1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 142 EUR
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄
MW: 250.26 g/mol
Smeltpunt: 171…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06362460
CAS nummer: 438192-02-0