(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 256 EUR
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 231…233 °C
Smeltpunt: 101…106 °C
Vlampunt: 134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063611
CAS nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6