2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 93.5 EUR
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259.14 g/mol
Kookpunt: 95 °C/1mmHg
Dichtheid: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112.8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075696
CAS nummer: 35822-58-3