1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8465-10G
OR8465-1G
OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA
1070
EUR
APOSOR8465-10G
APOSOR8465-1G
APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule:
C₁₂H₁₄N₂O₄ Smeltpunt: 200…201 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
223786-53-6 |