5-Methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 22 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindole
5-Methylindole
Formule: C₉H₉N
Kookpunt: 267…270 °C
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005680
CAS nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9