α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 27.8 EUR
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 107…108 °C/8mmHg
Smeltpunt: 46…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040714
CAS nummer: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II