1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 155 EUR
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₄
Smeltpunt: 182…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200945
CAS nummer: 868077-44-5