5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 271 EUR
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formule: C₁₁H₇BrO₄
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607931
CAS nummer: 73420-68-5