5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8493-1G OR8493-5G
APOSOR8493-1GEA 338 EUR
APOSOR8493-1G APOSOR8493-5G
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formule: C₁₁H₇BrO₄
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607936
CAS nummer: 952183-45-8