tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8495-1G OR8495-500MG
APOSOR8495-1GEA 492 EUR
APOSOR8495-1G APOSOR8495-500MG
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607940
CAS nummer: 952183-49-2