6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 278 EUR
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Smeltpunt: >240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607895
CAS nummer: 17874-78-1