3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8510-1G OR8510-250MG OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA 184 EUR
APOSOR8510-1G APOSOR8510-250MG APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02260779
CAS nummer: 96220-15-4