2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8511-1G OR8511-500MG
APOSOR8511-1GEA 541 EUR
APOSOR8511-1G APOSOR8511-500MG
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1λ~6~-isothiazole-1,1-dione
2-(1H-Indazol-6-yl)tetrahydro-1H-1lambda~6~-isothiazole-1,1-dione
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂S
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607932
CAS nummer: 952183-42-5