Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 271 EUR
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Formule: C₁₂H₉BrO₄
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607928
CAS nummer: 952183-41-4