tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8516-1G OR8516-5G OR8516-10G
APOSOR8516-1GEA 290 EUR
APOSOR8516-1G APOSOR8516-5G APOSOR8516-10G
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Formule: C₁₄H₂₄N₄O₂S
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607934
CAS nummer: 952183-43-6