2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8517-1G OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA 541 EUR
APOSOR8517-1G APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607896
CAS nummer: 952183-12-9