5-Amino-2,4-dichlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 681 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.012 g/mol
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00186187
CAS nummer: 39489-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III