5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8528-5G OR8528-1G
APOSOR8528-5GEA 431 EUR
APOSOR8528-5G APOSOR8528-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 81560-09-0