5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 22 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00187875
CAS nummer: 14001-67-3
UN: 1759
ADR: 8,II