3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8533-1G OR8533-5G
APOSOR8533-1GEA 52.7 EUR
APOSOR8533-1G APOSOR8533-5G
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00498942
CAS nummer: 54231-38-8