1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 51.2 EUR
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375175
CAS nummer: 374930-88-8