5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 51.3 EUR
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234654
CAS nummer: 24255-95-6