5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 549 EUR
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₁₀H₁₅N₃OS
Smeltpunt: 224…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01689082
CAS nummer: 5424-84-0