8-Chloroisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 104 EUR
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chloroisoquinoline 95%
8-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07644622
CAS nummer: 34784-07-1