3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 35.1 EUR
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797224
CAS nummer: 53312-78-0