8-Isoquinolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8561-1G OR8561-250MG OR8561-5G
APOSOR8561-1GEA 67.2 EUR
APOSOR8561-1G APOSOR8561-250MG APOSOR8561-5G
8-Isoquinolinol 95%
8-Isoquinolinol
Formule: C₉H₇NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00661583
CAS nummer: 3482-14-2