6-Methoxyisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8562-1G
OR8562-5G
OR8562-10G
APOSOR8562-1GEA
22
EUR
APOSOR8562-1G
APOSOR8562-5G
APOSOR8562-10G
6-Methoxyisoquinoline
6-Methoxyisoquinoline
Formule:
C₁₀H₉NO Kookpunt: 88…95 °C/0,8mmHg Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD04114861 CAS nummer: 52986-70-6 |