tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 611 EUR
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703428
CAS nummer: 929000-18-0