6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8568-1G OR8568-5G OR8568-10G
APOSOR8568-1GEA 77.5 EUR
APOSOR8568-1G APOSOR8568-5G APOSOR8568-10G
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₄BrCl₂N
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258639
CAS nummer: 552331-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III