1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 22 EUR
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Formule: C₉H₁₃N₃
Kookpunt: 195…200 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 135…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040745
CAS nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
UN: 3259
ADR: 8,II