9-Bromoanthracene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8575-100G OR8575-25G OR8575-5G
APOSOR8575-100GEA 142 EUR
APOSOR8575-100G APOSOR8575-25G APOSOR8575-5G
9-Bromoanthracene 98%
9-Bromoanthracene
Formule: C₁₄H₉Br
Smeltpunt: 97…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001243
CAS nummer: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3