3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 22 EUR
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Smeltpunt: 223…228 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258739
CAS nummer: 182344-13-4