2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 165 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₄BrNO₂
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03783555
CAS nummer: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8,III