(±)-Nipecotic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 76.4 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Smeltpunt: 261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005992
CAS nummer: 498-95-3