2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 49.7 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411381
CAS nummer: 159451-66-8