5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G OR8599-25G OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA 22 EUR
APOSOR8599-1G APOSOR8599-25G APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174.98 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318956
CAS nummer: 38353-06-9