5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 22 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781213
CAS nummer: 210963-93-2