3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 24.9 EUR
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052269
CAS nummer: 60481-36-9