4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8613-1G OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-1GEA 0 EUR
APOSOR8613-1G APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇ClN₂
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041476
CAS nummer: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III