2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8615-10G OR8615-100G OR8615-25G
APOSOR8615-10GEA 70.2 EUR
APOSOR8615-10G APOSOR8615-100G APOSOR8615-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368982
CAS nummer: 75806-86-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable