5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 26.3 EUR
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Smeltpunt: 25…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427663
CAS nummer: 778611-64-6