3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA 90.8 EUR
APOSOR8618-10G APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233991
CAS nummer: 40360-47-2