2-Aminonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 22 EUR
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 132…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128867
CAS nummer: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III