2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 60.3 EUR
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Smeltpunt: 193…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092011
CAS nummer: 5409-39-2